주요 문서
ENA238711006
Enamine
(2,4,6-trimethoxyphenyl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.23
MDL number:
mp
59-60
Iupac Name
(2,4,6-trimethoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H15NO3/c1-12-7-4-9(13-2)8(6-11)10(5-7)14-3/h4-5H,6,11H2,1-3H3
InChI key
MEWBOZDQQISMJM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43923
Melting Point
59-60
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43923
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)