주요 문서
ENA238710821
Enamine
benzyl(2,2-dimethoxyethyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.26
MDL number:
Iupac Name
N-benzyl-2,2-dimethoxyethanamine
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-13-11(14-2)9-12-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11-12H,8-9H2,1-2H3
InChI key
LODLUMZUJRFPLU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43062
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43062
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)