주요 문서
ENA238710792
Enamine
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-6-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.19
MDL number:
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10O3/c11-7-8-3-1-4-9-10(8)13-6-2-5-12-9/h1,3-4,7H,2,5-6H2
InChI key
VXDUBVRFTGUJCJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43017
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43017
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)