주요 문서
ENA238710753
Enamine
2-(cyclopentylformamido)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.22
MDL number:
Iupac Name
N-(cyclopentylcarbonyl)alanine
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-6(9(12)13)10-8(11)7-4-2-3-5-7/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
WLHVFWMGYCZXDM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42956
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42956
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)