주요 문서
ENA238710687
Enamine
3-bromo-2-methyl-1H-indole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.07
MDL number:
mp
90-92
Iupac Name
3-bromo-2-methyl-1H-indole
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c1-6-9(10)7-4-2-3-5-8(7)11-6/h2-5,11H,1H3
InChI key
NWAYWNCTOHHMNV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42835
Melting Point
90-92
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42835
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)