주요 문서
ENA238710597
Enamine
2-chloro-4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.58
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H4ClN3O/c8-6-3-5(1-2-9-6)7-11-10-4-12-7/h1-4H
InChI key
IOYOHFAUCKLGDE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42658
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42658
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)