주요 문서
ENA238710515
Enamine
2-[(4-methoxyphenyl)methyl]pyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.27
MDL number:
Iupac Name
2-(4-methoxybenzyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C12H17NO/c1-14-12-6-4-10(5-7-12)9-11-3-2-8-13-11/h4-7,11,13H,2-3,8-9H2,1H3
InChI key
QAMFOPPPDHATJR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40173
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40173
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)