주요 문서
ENA238710177
Enamine
N-[(4-chlorophenyl)methyl]benzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
281.76
MDL number:
Iupac Name
N-(4-chlorobenzyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H12ClNO2S/c14-12-8-6-11(7-9-12)10-15-18(16,17)13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15H,10H2
InChI key
TXHKSNIAAZGMGJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15761
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15761
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)