주요 문서
ENA238710095
Enamine
4-(2-sulfanyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.25
MDL number:
mp
338-340
Iupac Name
4-(2-thioxo-2,3-dihydro-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O2S/c13-9(14)7-1-3-8(4-2-7)12-6-5-11-10(12)15/h1-6H,(H,11,15)(H,13,14)
InChI key
ZNFFXFYIHZSXFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42843
Melting Point
338-340
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42843
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)