주요 문서
ENA196830277
Enamine
methyl[(oxolan-2-yl)methyl]amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
115.18
MDL number:
Iupac Name
N-methyl(tetrahydro-2-furanyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-7-5-6-3-2-4-8-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI key
VJUDVVHGQMPPEI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45158
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)