주요 문서
ENA196830269
Enamine
methyl N-(3-aminophenyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.18
MDL number:
mp
70-71
Iupac Name
methyl 3-aminophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-12-8(11)10-7-4-2-3-6(9)5-7/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
ACQVQJHUIZBTTB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45132
Melting Point
70-71
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45132
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)