주요 문서
ENA196830155
Enamine
ethyl 4-formyl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.25
MDL number:
mp
98-99
Iupac Name
ethyl 4-formyl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H12N2O3/c1-2-18-13(17)12-10(9-16)8-15(14-12)11-6-4-3-5-7-11/h3-9H,2H2,1H3
InChI key
LUXQUZWWWWBKFW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44231
Melting Point
98-99
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44231
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)