주요 문서
ENA196830054
Enamine
3-{[4-chloro-2-(chloromethyl)phenoxy]methyl}pyridine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
304.6
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-2-(chloromethyl)phenyl 3-pyridinylmethyl ether hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H11Cl2NO.ClH/c14-7-11-6-12(15)3-4-13(11)17-9-10-2-1-5-16-8-10;/h1-6,8H,7,9H2;1H
InChI key
ZLGXSDUFZLYPNS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43884
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43884
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)