주요 문서
ENA196830045
Enamine
3-(5-chlorothiophen-2-yl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.65
MDL number:
Iupac Name
3-(5-chloro-2-thienyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H7ClO2S/c8-6-3-1-5(11-6)2-4-7(9)10/h1,3H,2,4H2,(H,9,10)
InChI key
NAGMMCFONJGKBZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43862
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43862
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)