주요 문서
ENA189566594
Enamine
5-oxo-5-(2,4,6-trimethylphenyl)pentanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.3
MDL number:
Iupac Name
5-mesityl-5-oxopentanoic acid
Inchi Code
1S/C14H18O3/c1-9-7-10(2)14(11(3)8-9)12(15)5-4-6-13(16)17/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,16,17)
InChI key
ZEMMDCNECWHBGE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43460
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43460
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)