주요 문서
ENA189566388
Enamine
4-methanesulfonyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.27
MDL number:
Iupac Name
4-(methylsulfonyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO5S/c1-17(14,15)11-6-9(10(12)13)16-8-5-3-2-4-7(8)11/h2-5,9H,6H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
IRHUTUSIVLDLCK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43108
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43108
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)