주요 문서
ENA187622995
Enamine
4-amino-N-(3-fluorophenyl)benzene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
266.3
MDL number:
mp
167-168
Iupac Name
4-amino-N-(3-fluorophenyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H11FN2O2S/c13-9-2-1-3-11(8-9)15-18(16,17)12-6-4-10(14)5-7-12/h1-8,15H,14H2
InChI key
CXENRUGJGUFZLE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42349
Melting Point
167-168
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42349
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)