주요 문서
ENA187622961
Enamine
N-(2-amino-4-fluorophenyl)pyridine-2-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.23
MDL number:
Iupac Name
N-(2-amino-4-fluorophenyl)-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H10FN3O/c13-8-4-5-10(9(14)7-8)16-12(17)11-3-1-2-6-15-11/h1-7H,14H2,(H,16,17)
InChI key
YKGHZEOTRPIFLB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42283
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42283
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)