주요 문서
ENA187622853
Enamine
1,4,6-triamino-1,2-dihydropyrimidine-2-thione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.2
MDL number:
mp
261-265
Iupac Name
1,4,6-triamino-2(1H)-pyrimidinethione
Inchi Code
1S/C4H7N5S/c5-2-1-3(6)9(7)4(10)8-2/h1H,6-7H2,(H2,5,8,10)
InChI key
WTWHUODWOZTEOO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42112
Melting Point
261-265
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42112
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)