주요 문서
ENA187622790
Enamine
3-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl)propanoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.61
MDL number:
Iupac Name
3-(2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N2O3.ClH/c10-6(11)2-5-9-4-1-3-8-7(9)12;/h1,3-4H,2,5H2,(H,10,11);1H
InChI key
AVDPBFOBSNQKKL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42636
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42636
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)