주요 문서
ENA187622773
Enamine
2-(cyclopropylamino)acetic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.59
MDL number:
Iupac Name
(cyclopropylamino)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO2.ClH/c7-5(8)3-6-4-1-2-4;/h4,6H,1-3H2,(H,7,8);1H
InChI key
LACZBXBXDSGMGS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42543
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42543
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)