주요 문서
ENA187622727
Enamine
4-bromo-5-chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.44
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-5-chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3BrClNO2/c6-2-1-3(5(9)10)8-4(2)7/h1,8H,(H,9,10)
InChI key
NDXMSHURLVCDLP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41438
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41438
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)