주요 문서
ENA185118684
Enamine
2-phenoxy-2-phenylacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.25
MDL number:
mp
107-111
Iupac Name
phenoxy(phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H12O3/c15-14(16)13(11-7-3-1-4-8-11)17-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H,(H,15,16)
InChI key
ABUKMOCUMIPDHV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41833
Melting Point
107-111
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41833
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)