주요 문서
ENA184121290
Enamine
4-(3-methylpiperidin-1-yl)butan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.3
MDL number:
Iupac Name
4-(3-methyl-1-piperidinyl)butylamine
Inchi Code
1S/C10H22N2/c1-10-5-4-8-12(9-10)7-3-2-6-11/h10H,2-9,11H2,1H3
InChI key
SMIJPPCHKFBTMW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41121
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41121
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)