주요 문서
ENA184121271
Enamine
{1-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]pyrrolidin-3-yl}methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.32
MDL number:
Iupac Name
{1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3-pyrrolidinyl}methanamine
Inchi Code
1S/C11H23N3O/c12-9-11-1-2-14(10-11)4-3-13-5-7-15-8-6-13/h11H,1-10,12H2
InChI key
GAOQIWJEVUOIFM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41093
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41093
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)