주요 문서
ENA183889004
Enamine
3-chloro-1-(morpholin-4-yl)propan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.63
MDL number:
Iupac Name
4-(3-chloropropanoyl)morpholine
Inchi Code
1S/C7H12ClNO2/c8-2-1-7(10)9-3-5-11-6-4-9/h1-6H2
InChI key
RHPBOUGBOGWTDW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40180
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40180
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)