주요 문서
ENA183888877
Enamine
4-methyl-3-oxopentanenitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
111.14
MDL number:
Iupac Name
4-methyl-3-oxopentanenitrile
Inchi Code
1S/C6H9NO/c1-5(2)6(8)3-4-7/h5H,3H2,1-2H3
InChI key
VKZGTORDNRVMIN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31192
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31192
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)