주요 문서
ENA183888679
Enamine
3-{[4-(aminomethyl)phenyl]methyl}-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
283.76
MDL number:
Iupac Name
3-[4-(aminomethyl)benzyl]-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17N3O2.ClH/c1-13(2)11(17)16(12(18)15-13)8-10-5-3-9(7-14)4-6-10;/h3-6H,7-8,14H2,1-2H3,(H,15,18);1H
InChI key
QQEYHKFSHQCZTH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40085
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40085
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)