주요 문서
ENA183042380
Enamine
methyl 2-[(propan-2-yl)amino]acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
131.17
MDL number:
Iupac Name
methyl (isopropylamino)acetate
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c1-5(2)7-4-6(8)9-3/h5,7H,4H2,1-3H3
InChI key
JFDSZJZAEPWYJL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39711
픽토그램
FlameCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39711
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)