주요 문서
ENA183042376
Enamine
(2-amino-1-cyclohexylethyl)dimethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.3
MDL number:
Iupac Name
1-cyclohexyl-N~1~,N~1~-dimethyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C10H22N2/c1-12(2)10(8-11)9-6-4-3-5-7-9/h9-10H,3-8,11H2,1-2H3
InChI key
SKVJPJNCPKDEAF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39705
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39705
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)