주요 문서
ENA183042213
Enamine
2-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)quinoline-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
307.31
MDL number:
Iupac Name
2-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C18H13NO4/c20-18(21)13-10-15(19-14-4-2-1-3-12(13)14)11-5-6-16-17(9-11)23-8-7-22-16/h1-6,9-10H,7-8H2,(H,20,21)
InChI key
ICBSLSGMOTUPAX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16924
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16924
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)