주요 문서
ENA181911884
Enamine
2-butoxy-5-methoxyaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.26
MDL number:
mp
168-169
Iupac Name
2-butoxy-5-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-3-4-7-14-11-6-5-9(13-2)8-10(11)12/h5-6,8H,3-4,7,12H2,1-2H3
InChI key
YNGOMJFBCQFZAQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38919
Melting Point
168-169
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38919
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)