주요 문서
ENA181911773
Enamine
(1-aminopropan-2-yl)diethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
130.23
MDL number:
Iupac Name
N~2~,N~2~-diethyl-1,2-propanediamine
Inchi Code
1S/C7H18N2/c1-4-9(5-2)7(3)6-8/h7H,4-6,8H2,1-3H3
InChI key
JNFLSJUGIONDMJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37470
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37470
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)