주요 문서
ENA181911678
Enamine
1-(propane-1-sulfonyl)piperidine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.3
MDL number:
Iupac Name
1-(propylsulfonyl)-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H17NO4S/c1-2-6-15(13,14)10-5-3-4-8(7-10)9(11)12/h8H,2-7H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
NCPDZJFHRBPXLI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37323
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37323
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)