주요 문서
ENA181911622
Enamine
1-[2-(dimethylamino)ethyl]piperidin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.29
MDL number:
Iupac Name
N-[2-(4-amino-1-piperidinyl)ethyl]-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C9H21N3/c1-11(2)7-8-12-5-3-9(10)4-6-12/h9H,3-8,10H2,1-2H3
InChI key
AZYRNUFWKGIZLZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37250
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37250
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)