주요 문서
ENA181911246
Enamine
4-[(cyclopropylcarbamoyl)amino]benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.23
MDL number:
Iupac Name
4-{[(cyclopropylamino)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c14-10(15)7-1-3-8(4-2-7)12-11(16)13-9-5-6-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,15)(H2,12,13,16)
InChI key
FTXACWVNUJCGIO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38850
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38850
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)