주요 문서
ENA161669221
Enamine
4-methoxy-3-[(pyridin-3-yl)methoxy]aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
230.27
MDL number:
Iupac Name
4-methoxy-3-(3-pyridinylmethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C13H14N2O2/c1-16-12-5-4-11(14)7-13(12)17-9-10-3-2-6-15-8-10/h2-8H,9,14H2,1H3
InChI key
CDQBVEVEFUNMRD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36410
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36410
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)