주요 문서
ENA161669166
Enamine
3-(2-phenylphenoxy)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.27
MDL number:
mp
93-98
Iupac Name
3-([1,1'-biphenyl]-2-yloxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C15H14O3/c16-15(17)10-11-18-14-9-5-4-8-13(14)12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10-11H2,(H,16,17)
InChI key
UBDJEOVEHGGMOE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36303
Melting Point
93-98
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36303
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)