주요 문서
ENA161209586
Enamine
3-(cyclopentyloxy)propan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144.21
MDL number:
Iupac Name
3-(cyclopentyloxy)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H16O2/c9-6-3-7-10-8-4-1-2-5-8/h8-9H,1-7H2
InChI key
DLDHSVKYOQURCS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36268
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36268
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)