주요 문서
ENA161209576
Enamine
N-{1-[2-(difluoromethoxy)phenyl]propylidene}hydroxylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.2
Iupac Name
(1E)-1-[2-(difluoromethoxy)phenyl]-1-propanone oxime
Inchi Code
1S/C10H11F2NO2/c1-2-8(13-14)7-5-3-4-6-9(7)15-10(11)12/h3-6,8,10H,2H2,1H3
InChI key
QZWFIBHFNUMAEI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36175
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36175
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)