주요 문서
ENA161209277
Enamine
5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
290.58
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H9Cl2NO.ClH/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(14)7-11(12)15;/h1-7H,15H2;1H
InChI key
BYVKKIVAXSTEHI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06641
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06641
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)