주요 문서
ENA161209250
Enamine
(2-bromo-4-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.49
MDL number:
mp
208-210
Iupac Name
1-(2-bromo-4-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6BrFN2.ClH/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
InChI key
GZLAVOAEBCYAAT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25696
Melting Point
208-210
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25696
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)