주요 문서
ENA161209161
Enamine
2-chloro-N-({2-[(morpholin-4-yl)methyl]phenyl}methyl)acetamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
319.23
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(4-morpholinylmethyl)benzyl]acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H19ClN2O2.ClH/c15-9-14(18)16-10-12-3-1-2-4-13(12)11-17-5-7-19-8-6-17;/h1-4H,5-11H2,(H,16,18);1H
InChI key
PPOXWDDHVHYOLJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23279
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23279
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)