주요 문서
ENA161209147
Enamine
2-[4-(2-chloroacetyl)piperazin-1-yl]-N-(2-ethylphenyl)acetamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
360.28
MDL number:
Iupac Name
2-[4-(chloroacetyl)-1-piperazinyl]-N-(2-ethylphenyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H22ClN3O2.ClH/c1-2-13-5-3-4-6-14(13)18-15(21)12-19-7-9-20(10-8-19)16(22)11-17;/h3-6H,2,7-12H2,1H3,(H,18,21);1H
InChI key
ZKGGZAKSCCEEGS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23045
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23045
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)