주요 문서
ENA161208998
Enamine
4-[(carbamimidamidomethanimidoyl)amino]benzoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.68
MDL number:
Iupac Name
4-{[{[amino(imino)methyl]amino}(imino)methyl]amino}benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N5O2.ClH/c10-8(11)14-9(12)13-6-3-1-5(2-4-6)7(15)16;/h1-4H,(H,15,16)(H6,10,11,12,13,14);1H
InChI key
WOUYATLTHNXCBZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14425
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14425
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)