주요 문서
ENA161208771
Enamine
[3-(dimethylamino)propyl][(thiophen-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
271.25
MDL number:
Iupac Name
N~1~,N~1~-dimethyl-N~3~-(2-thienylmethyl)-1,3-propanediamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H18N2S.2ClH/c1-12(2)7-4-6-11-9-10-5-3-8-13-10;;/h3,5,8,11H,4,6-7,9H2,1-2H3;2*1H
InChI key
RGDGACOQFAATKI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09817
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09817
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)