주요 문서
ENA161208642
Enamine
2-chloro-N-{4-[ethyl(propan-2-yl)amino]phenyl}acetamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
291.22
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-N-{4-[ethyl(isopropyl)amino]phenyl}acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19ClN2O.ClH/c1-4-16(10(2)3)12-7-5-11(6-8-12)15-13(17)9-14;/h5-8,10H,4,9H2,1-3H3,(H,15,17);1H
InChI key
NAWIFQYVUQWTHF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01588
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01588
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)