주요 문서
ENA161173564
Enamine
2-amino-N-cyclohexylethane-1-sulfonamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.77
MDL number:
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexylethanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H18N2O2S.ClH/c9-6-7-13(11,12)10-8-4-2-1-3-5-8;/h8,10H,1-7,9H2;1H
InChI key
DPTQVQVBUAXYQS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33665
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33665
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)