주요 문서
ENA161173460
Enamine
4-nitrophenyl N,N-dimethylcarbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.19
MDL number:
mp
95-100
Iupac Name
4-nitrophenyl dimethylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H10N2O4/c1-10(2)9(12)15-8-5-3-7(4-6-8)11(13)14/h3-6H,1-2H3
InChI key
YBRIFDNEMBTBMJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35671
Melting Point
95-100
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35671
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)