주요 문서
ENA161173332
Enamine
2-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1H-1,3-benzodiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
268.32
MDL number:
mp
160-162
Iupac Name
2-(3,4-dimethoxybenzyl)-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C16H16N2O2/c1-19-14-8-7-11(9-15(14)20-2)10-16-17-12-5-3-4-6-13(12)18-16/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI key
SRWWUKJFRDQIDV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33687
Melting Point
160-162
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33687
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)